N-Succinimidyl 3-Methoxy-4-nitrobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471578-1G OR471578-5G
APOSOR471578-1GEA 306 EUR InStock
APOSOR471578-1G APOSOR471578-5G
N-Succinimidyl 3-Methoxy-4-nitrobenzoate
N-Succinimidyl 3-Methoxy-4-nitrobenzoate
Formule: C₁₂H₁₀N₂O₇
MW: 294,217 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29065913
Numéro CAS: 2006277-78-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité