2-Amino-4-methylnicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR471581-1G OR471581-250MG
APOSOR471581-1GEA 713 EUR InStock
APOSOR471581-1G APOSOR471581-250MG
2-Amino-4-methylnicotinic acid
2-Amino-4-methylnicotinic acid
Formule: C₇H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427667
Numéro CAS: 38076-82-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité