4-(4-Pyridyl)-3-butyn-1-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Pyridin-4-yl)but-3-yn-1-ol
OR471582-1G OR471582-5G
APOSOR471582-1GEA 224 EUR InStock
APOSOR471582-1G APOSOR471582-5G
4-(4-Pyridyl)-3-butyn-1-ol
4-(4-Pyridyl)-3-butyn-1-ol
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,174 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18384538
Numéro CAS: 192643-83-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité