Methyl 6-bromoindole-3-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 6-bromo-1H-indole-3-carboxylate
OR471662-5G
APOSOR471662-5GEA 149 EUR InStock
APOSOR471662-5G
Methyl 6-bromoindole-3-carboxylate 97%
Methyl 6-bromoindole-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₈BrNO₂
MW: 254,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09836005
Numéro CAS: 868656-97-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité