4-Amino-3,5-dichloro-2-methylpyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Dichloro-2-methylpyridin-4-amine
OR471695-1G OR471695-250MG
APOSOR471695-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR471695-1G APOSOR471695-250MG
4-Amino-3,5-dichloro-2-methylpyridine 97%
4-Amino-3,5-dichloro-2-methylpyridine
Formule: C₆H₆Cl₂N₂
MW: 177,031 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00160307
Numéro CAS: 195045-26-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité