3,4-Dihydrobenzo[b]azepine-2,5-dione 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471699-1G OR471699-250MG
APOSOR471699-1GEA 111 EUR InStock
APOSOR471699-1G APOSOR471699-250MG
3,4-Dihydrobenzo[b]azepine-2,5-dione 95%
3,4-Dihydrobenzo[b]azepine-2,5-dione
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,184 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02167972
Numéro CAS: 16511-38-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité