Methyl (S)-2-amino-3-(3-bromophenyl)propanoate hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471701-1G OR471701-5G
APOSOR471701-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR471701-1G APOSOR471701-5G
Methyl (S)-2-amino-3-(3-bromophenyl)propanoate hydrochloride 95%
Methyl (S)-2-amino-3-(3-bromophenyl)propanoate hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₂BrNO₂·ClH
MW: 294,573 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12911124
Numéro CAS: 880347-43-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité