4'-Amino-3'-iodoacetophenone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471702-1G OR471702-5G
APOSOR471702-1GEA 368 EUR InStock
APOSOR471702-1G APOSOR471702-5G
4'-Amino-3'-iodoacetophenone 97%
4'-Amino-3'-iodoacetophenone
Formule: C₈H₈INO
MW: 261,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22124432
Numéro CAS: 97776-06-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité