(S)-1,2-Dimethylpiperazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471705-1G
APOSOR471705-1GEA 77 EUR InStock
APOSOR471705-1G
(S)-1,2-Dimethylpiperazine 95%
(S)-1,2-Dimethylpiperazine
Formule: C₆H₁₄N₂
MW: 114,189 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11858472
Numéro CAS: 485841-52-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité