1-Phenyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Phenyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR471708-1G
APOSOR471708-1GEA 111 EUR InStock
APOSOR471708-1G
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₅H₁₉BN₂O₂
MW: 270,135 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23135814
Numéro CAS: 1238702-58-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité