N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR475077-1G OR475077-250MG
APOSOR475077-1GEA 133 EUR InStock
APOSOR475077-1G APOSOR475077-250MG
N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(2-Bromophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₄BrN·ClH
MW: 276,601 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD31695694
Numéro CAS: 2367002-83-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité