1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR475079-100MG OR475079-1G OR475079-250MG
APOSOR475079-100MGEA 244 EUR InStock
APOSOR475079-100MG APOSOR475079-1G APOSOR475079-250MG
1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
1-(3-Bromophenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Formule: C₉H₁₂BrN·ClH
MW: 250,563 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30609564
Numéro CAS: 2197556-55-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité