Methyl 4-bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR475185-1G OR475185-250MG
APOSOR475185-1GEA 313 EUR InStock
APOSOR475185-1G APOSOR475185-250MG
Methyl 4-bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl 4-bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₈H₉BrN₂O₂
MW: 245,073 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32200418
Numéro CAS: 2407349-25-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité