2,6-Bis(tert-butyl)isonicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4775-1G OR4775-250MG
APOSOR4775-1GEA 640 EUR InStock
APOSOR4775-1G APOSOR4775-250MG
2,6-Bis(tert-butyl)isonicotinic acid
2,6-Bis(tert-butyl)isonicotinic acid
Formule: C₁₄H₂₁NO₂
MW: 235,322 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06496458
Numéro CAS: 191478-92-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité