5-Aminobenzo[b]thiophene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Aminobenzothiophene, 1-Benzothiophen-5-amine, 5-Amino-1-benzothiophene
OR47828-1G OR47828-250MG OR47828-5G
APOSOR47828-1GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR47828-1G APOSOR47828-250MG APOSOR47828-5G
5-Aminobenzo[b]thiophene
5-Aminobenzo[b]thiophene
Formule: C₈H₇NS
MW: 149,213 g/mol
Point de fusion: 72…75 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04115381
Numéro CAS: 20532-28-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité