Methyl 6-bromo-5-chloronicotinate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-3-chloro-5-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 6-bromo-5-chloropyridine-3-carboxylate
OR47836-1G OR47836-250MG
APOSOR47836-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR47836-1G APOSOR47836-250MG
Methyl 6-bromo-5-chloronicotinate 97%
Methyl 6-bromo-5-chloronicotinate
Formule: C₇H₅BrClNO₂
MW: 250,477 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698098
Numéro CAS: 78686-80-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité