3-(1-Methylpyrazol-3-yl)propanoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480239-1G OR480239-250MG OR480239-500MG
APOSOR480239-1GEA 931 EUR InStock
APOSOR480239-1G APOSOR480239-250MG APOSOR480239-500MG
3-(1-Methylpyrazol-3-yl)propanoic acid 95%
3-(1-Methylpyrazol-3-yl)propanoic acid
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,166 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06808504
Numéro CAS: 1006440-24-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité