5-Phenyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole 94%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480240-1G OR480240-250MG
APOSOR480240-1GEA 464 EUR InStock
APOSOR480240-1G APOSOR480240-250MG
5-Phenyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole 94%
5-Phenyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole
Formule: C₁₀H₁₁N
MW: 145,201 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06661359
Numéro CAS: 700-91-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité