2-Bromo-5-isopropylthiazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480272-1G OR480272-250MG OR480272-500MG
APOSOR480272-1GEA 873 EUR InStock
APOSOR480272-1G APOSOR480272-250MG APOSOR480272-500MG
2-Bromo-5-isopropylthiazole 95%
2-Bromo-5-isopropylthiazole
Formule: C₆H₈BrNS
MW: 206,103 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12033480
Numéro CAS: 1159817-16-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité