4-Bromo-5-methoxy-1H-indole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480279-1G OR480279-250MG OR480279-500MG
APOSOR480279-1GEA 628 EUR InStock
APOSOR480279-1G APOSOR480279-250MG APOSOR480279-500MG
4-Bromo-5-methoxy-1H-indole 95%
4-Bromo-5-methoxy-1H-indole
Formule: C₉H₈BrNO
MW: 226,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12973810
Numéro CAS: 90858-86-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité