5-(Methoxymethyl)-1-methyl-pyrazol-3-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480282-1G OR480282-250MG OR480282-500MG
APOSOR480282-1GEA 698 EUR InStock
APOSOR480282-1G APOSOR480282-250MG APOSOR480282-500MG
5-(Methoxymethyl)-1-methyl-pyrazol-3-amine 95%
5-(Methoxymethyl)-1-methyl-pyrazol-3-amine
Formule: C₆H₁₁N₃O
MW: 141,171 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20491525
Numéro CAS: 1328640-82-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité