(E)-3-Butoxy-1-(4-(methylthio)phenyl)prop-2-en-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480290-1G OR480290-250MG OR480290-500MG
APOSOR480290-1GEA 768 EUR InStock
APOSOR480290-1G APOSOR480290-250MG APOSOR480290-500MG
(E)-3-Butoxy-1-(4-(methylthio)phenyl)prop-2-en-1-one
(E)-3-Butoxy-1-(4-(methylthio)phenyl)prop-2-en-1-one
Formule: C₁₄H₁₈O₂S
MW: 250,357 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22683242
Numéro CAS: 1375008-08-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité