2-Piperazin-1-yl-1,3-benzoxazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Piperazin-1-yl)benzo[d]oxazole
OR480292-10G OR480292-1G OR480292-5G
APOSOR480292-10GEA 1030 EUR InStock
APOSOR480292-10G APOSOR480292-1G APOSOR480292-5G
2-Piperazin-1-yl-1,3-benzoxazole 95%
2-Piperazin-1-yl-1,3-benzoxazole
Formule: C₁₁H₁₃N₃O
MW: 203,24 g/mol
Point de fusion: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04035522
Numéro CAS: 111628-39-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité