DL-Propargylglycine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Aminopent-4-ynoic acid, PAG, 2-Amino-4-pentynoic acid, H-DL-Pra-OH
OR480425-1G OR480425-5G
APOSOR480425-1GEA 52.2 EUR InStock
APOSOR480425-1G APOSOR480425-5G
DL-Propargylglycine 97%
DL-Propargylglycine
Formule: C₅H₇NO₂
MW: 113,116 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056728
Numéro CAS: 50428-03-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité