2-Amino-2-(3-chloro-4-methoxy-phenyl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480451-1G OR480451-2G OR480451-5G
APOSOR480451-1GEA 171 EUR InStock
APOSOR480451-1G APOSOR480451-2G APOSOR480451-5G
2-Amino-2-(3-chloro-4-methoxy-phenyl)acetic acid
2-Amino-2-(3-chloro-4-methoxy-phenyl)acetic acid
Formule: C₉H₁₀ClNO₃
MW: 215,634 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02662433
Numéro CAS: 53091-63-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité