2-Amino-2-(4-tert-butylphenyl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480452-1G OR480452-2G OR480452-5G
APOSOR480452-1GEA 171 EUR InStock
APOSOR480452-1G APOSOR480452-2G APOSOR480452-5G
2-Amino-2-(4-tert-butylphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-tert-butylphenyl)acetic acid
Formule: C₁₂H₁₇NO₂
MW: 207,269 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02662470
Numéro CAS: 299165-27-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité