2-Amino-2-(4-methoxy-3-methyl-phenyl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480471-1G OR480471-500MG
APOSOR480471-1GEA 451 EUR InStock
APOSOR480471-1G APOSOR480471-500MG
2-Amino-2-(4-methoxy-3-methyl-phenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-methoxy-3-methyl-phenyl)acetic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,215 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02662436
Numéro CAS: 1024613-61-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité