2-(Methylthio)-4-thien-2-ylpyrimidine ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480658-25G OR480658-5G
APOSOR480658-25GEA 676 EUR InStock
APOSOR480658-25G APOSOR480658-5G
2-(Methylthio)-4-thien-2-ylpyrimidine ≥95%
2-(Methylthio)-4-thien-2-ylpyrimidine
Formule: C₉H₈N₂S₂
MW: 208,303 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00206706
Numéro CAS: 683274-58-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité