Ethyl 2-bromo-2-cyclopropylacetate 90%, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480806-1G OR480806-100MG OR480806-250MG OR480806-500MG OR480806-2.5G
APOSOR480806-1GEA 157 EUR InStock
APOSOR480806-1G APOSOR480806-100MG APOSOR480806-250MG APOSOR480806-500MG APOSOR480806-2.5G
Ethyl 2-bromo-2-cyclopropylacetate 90%, tech
Ethyl 2-bromo-2-cyclopropylacetate
Formule: C₇H₁₁BrO₂
MW: 207,065 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18837719
Numéro CAS: 1200828-74-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité