7-Chlorothieno[2,3-c]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR480815-1G OR480815-5G
APOSOR480815-1GEA 213 EUR InStock
APOSOR480815-1G APOSOR480815-5G
7-Chlorothieno[2,3-c]pyridine 95%
7-Chlorothieno[2,3-c]pyridine
Formule: C₇H₄ClNS
Point de fusion: 39…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973300
Numéro CAS: 28948-58-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité