4-Formyl-2-methoxy-benzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Formyl-2-methoxybenzonitrile, 4-Cyano-3-methoxy-benzaldehyde
OR480828-5G
APOSOR480828-5GEA 358 EUR InStock
APOSOR480828-5G
4-Formyl-2-methoxy-benzonitrile 95%
4-Formyl-2-methoxy-benzonitrile
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,157 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16295254
Numéro CAS: 21962-49-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité