(5-Chloro-2-methoxy-phenyl)-(4-chlorophenyl)methanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480844-1G OR480844-5G
APOSOR480844-1GEA 121 EUR InStock
APOSOR480844-1G APOSOR480844-5G
(5-Chloro-2-methoxy-phenyl)-(4-chlorophenyl)methanone 95%
(5-Chloro-2-methoxy-phenyl)-(4-chlorophenyl)methanone
Formule: C₁₄H₁₀Cl₂O₂
MW: 281,134 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11545103
Numéro CAS: 76442-96-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité