3-(3-Hydroxyphenyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 3-(3-hydroxyphenyl)piperazine-1-carboxylate
OR480858-1G OR480858-250MG
APOSOR480858-1GEA 1500 EUR InStock
APOSOR480858-1G APOSOR480858-250MG
3-(3-Hydroxyphenyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
3-(3-Hydroxyphenyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₅H₂₂N₂O₃
MW: 278,347 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07021282
Numéro CAS: 889956-76-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité