2-Isocyanoethylbenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480865-1G OR480865-5G
APOSOR480865-1GEA 808 EUR InStock
APOSOR480865-1G APOSOR480865-5G
2-Isocyanoethylbenzene 95%
2-Isocyanoethylbenzene
Formule: C₉H₉N
MW: 131,174 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02664670
Numéro CAS: 59795-89-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité