2-(2-Methylsulphanylphenyl)pyrrolidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480888-1G OR480888-5G
APOSOR480888-1GEA 215 EUR InStock
APOSOR480888-1G APOSOR480888-5G
2-(2-Methylsulphanylphenyl)pyrrolidine 95%
2-(2-Methylsulphanylphenyl)pyrrolidine
Formule: C₁₁H₁₅NS
MW: 193,309 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02663494
Numéro CAS: 383127-60-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité