3,5-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR48094-250MG
APOSOR48094-250MGEA 169 EUR InStock
APOSOR48094-250MG
3,5-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3,5-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₄Cl₂N₂O₂
MW: 231,036 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846271
Numéro CAS: 1227954-34-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité