3-Cyclopropyl-2-thiophenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR48096-1G OR48096-250MG
APOSOR48096-1GEA 522 EUR InStock
APOSOR48096-1G APOSOR48096-250MG
3-Cyclopropyl-2-thiophenesulphonyl chloride
3-Cyclopropyl-2-thiophenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₇ClO₂S₂
MW: 222,712 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31616404
Numéro CAS: 2172096-17-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité