Hydroquinidine 1,4-phthalazinediyl ether mixture
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: AD-mix-β
OR48099-100G
APOSOR48099-100GEA 155 EUR InStock
APOSOR48099-100G
Hydroquinidine 1,4-phthalazinediyl ether mixture
Hydroquinidine 1,4-phthalazinediyl ether mixture
Formule: C₄₈H₅₄N₆O₄
MW: 778,98 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00198107
Numéro CAS: 148618-32-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité