6-Iodo-7H-purine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR48101-1G OR48101-250MG OR48101-5G
APOSOR48101-1GEA 183 EUR InStock
APOSOR48101-1G APOSOR48101-250MG APOSOR48101-5G
6-Iodo-7H-purine 97%
6-Iodo-7H-purine
Formule: C₅H₃IN₄
MW: 246,009 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08705723
Numéro CAS: 2545-26-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité