2-(1-Aminocyclobutyl)ethan-1-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR48124-1G OR48124-500MG
APOSOR48124-1GEA 1150 EUR InStock
APOSOR48124-1G APOSOR48124-500MG
2-(1-Aminocyclobutyl)ethan-1-ol
2-(1-Aminocyclobutyl)ethan-1-ol
Formule: C₆H₁₃NO
MW: 115,174 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD19215486
Numéro CAS: 1132814-49-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité