4-Bromo-2-chloro-5-nitrophenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR48270-1G OR48270-250MG OR48270-5G
APOSOR48270-1GEA 574 EUR InStock
APOSOR48270-1G APOSOR48270-250MG APOSOR48270-5G
4-Bromo-2-chloro-5-nitrophenol 95%
4-Bromo-2-chloro-5-nitrophenol
Formule: C₆H₃BrClNO₃
MW: 252,45 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31700576
Numéro CAS: 2091684-77-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité