2-Dimethylphosphorylaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Aminophenyl)dimethylphosphine oxide
OR49045-5G
APOSOR49045-5GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR49045-5G
2-Dimethylphosphorylaniline
2-Dimethylphosphorylaniline
Formule: C₈H₁₂NOP
MW: 169,161 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23135529
Numéro CAS: 1197953-47-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité