Ethyl 5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR49063-25G
APOSOR49063-25GEA 58 EUR InStock
APOSOR49063-25G
Ethyl 5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Ethyl 5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Formule: C₉H₈ClN₃O₂
MW: 225,632 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12407819
Numéro CAS: 1224944-77-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité