3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol, N-BOC protected 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 3-(3-hydroxypropyl)azetidine-1-carboxylate
OR49077-1G OR49077-250MG
APOSOR49077-1GEA 352 EUR InStock
APOSOR49077-1G APOSOR49077-250MG
3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol, N-BOC protected 95+%
3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol, N-BOC protected
Formule: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215.289 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18206284
Numéro CAS: 158602-43-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité