DL-Acide tropique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Hydroxy-2-phenylpropanoic acid, Tropic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, (±)-Tropic acid, 2-Phenylhydracrylic acid
OR4935-100G OR4935-500G OR4935-25G
APOSOR4935-100GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR4935-100G APOSOR4935-500G APOSOR4935-25G
DL-Acide tropique 98%
DL-Acide tropique
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point de fusion: 116…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004255
Numéro CAS: 552-63-6
EINECS: 209-020-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité