1-(2-Bromopyridin-4-yl)ethanone 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR500017-1G OR500017-250MG
APOSOR500017-1GEA 157 EUR InStock
APOSOR500017-1G APOSOR500017-250MG
1-(2-Bromopyridin-4-yl)ethanone 95+%
1-(2-Bromopyridin-4-yl)ethanone
Formule: C₇H₆BrNO
MW: 200,033 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07367876
Numéro CAS: 864674-02-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité