5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR500020-1G OR500020-250MG OR500020-5G
APOSOR500020-1GEA 48 EUR InStock
APOSOR500020-1G APOSOR500020-250MG APOSOR500020-5G
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formule: C₅H₅ClN₂S
MW: 160,625 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00489773
Numéro CAS: 38275-42-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité