4-Chloro-3-quinolinamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloroquinolin-3-amine
OR50943-5G
APOSOR50943-5GEA 133 EUR InStock
APOSOR50943-5G
4-Chloro-3-quinolinamine 95%
4-Chloro-3-quinolinamine
Formule: C₉H₇ClN₂
MW: 178,618 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00234511
Numéro CAS: 58401-43-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité