2-(Methylamino)phenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-N-methylaniline
OR5095-5G
APOSOR5095-5GEA 92.8 EUR InStock
APOSOR5095-5G
2-(Methylamino)phenol
2-(Methylamino)phenol
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,152 g/mol
Point de fusion: 89…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00462180
Numéro CAS: 611-24-5
EINECS: 210-263-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité