5-Bromo-2,4-dimethylbenzoic acid 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR50986-1G OR50986-250MG
APOSOR50986-1GEA 422 EUR InStock
APOSOR50986-1G APOSOR50986-250MG
5-Bromo-2,4-dimethylbenzoic acid 99%
5-Bromo-2,4-dimethylbenzoic acid
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,071 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24107212
Numéro CAS: 842136-27-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité